Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de compensation thermique de pH / automatique Orion™ Triode™ 3 en 1, câble de 3 m
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Marque: Thermo Scientific™ 9107WP
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. Contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec ATC intégré.
Caractéristiques :
- Matériau : corps en époxy renforcé
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : De 0° à 90°C
- Type de référence : Ag/AgCl
- Jonction : mèche
- Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
utilisation conseillée avec :
9107BN & 9107WP = ATC pour les modèles Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC pour Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions :
110 x 12 mm, diamètre du bouchon : 16mm
Spécification
La sonde de compensation thermique de pH/automatique 3-in-1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode comprend une électrode remplie de gel à faible maintenance avec ATC intégré.Pour utilisation sur le terrain ou en usine. | |
Époxy | |
0 à 14 | |
pH/ATC Triode | |
12 mm | |
Mèche | |
120 mm | |
32°F à 194°F | |
E DIN étanche |
Sonde pH / ATC, connecteur E DIN étanche | |
0°C à 176°C | |
Modèles Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920 | |
0.47 in | |
16 mm | |
4.7 in | |
Ag/AgCl | |
Mini fiche banane | |
1 m |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.