Learn More
Thermo Scientific™ Dispositifs de prélèvement Oral-Eze™
Optimisez le prélèvement d’échantillons salivaires grâce à la technologie innovante de fenêtre d’indication.
323.00€
Spécification
Substances à analyser détectables | Aucun |
---|---|
Type d’échantillon | Salive |
Type | Dispositif de prélèvement |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17475123
|
Thermo Scientific™
96105-500 |
Extracteur d’échantillons Oral-Eze | 500 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Simplifiez le prélèvement d’échantillons de salive pour les tests de dépistage de stupéfiants de routine grâce à notre système innovant de prélèvement d’échantillons de salive.Le dispositif de collecte Oral-Eze™ disponible auprès de Thermo Scientific™ offre tous les avantages des systèmes de collecte précédents avec l’avantage supplémentaire de notre technologie de fenêtre d’indicateur, ce qui élimine les incertitudes liées à la collecte des échantillons.
L’utilisation du système de prélèvement d’échantillons de salive simplifie les tests de dépistage de stupéfiants.- Le système de prélèvement et les tests de dépistage de stupéfiants associés sont approuvés par la FDA
- Sa fenêtre d’indication unique devient bleue lorsque l’opération est terminée pour un procédé optimisé réduisant le nombre de prélèvements à répéter
- Le temps de prélèvement est rapide, généralement de 3 à 5 minutes
- L’échantillon et les drogues présentes dans l’échantillon sont stables pendant 21 jours suivant le prélèvement
- Les échantillons non négatifs testés par le laboratoire sont stables pendant au moins un an lorsqu’ils sont conservés congelés
Spécification
Aucun | |
Salive | |
Dispositif de prélèvement |