Learn More
Sartorius Pointes Optifit, recharges
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Pointes Sartorius Optifit : les recharges offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les cônes sont fabriqués dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Marque: Sartorius 790014
42.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales- Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
- Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
- Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
- Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
- Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
- Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
- En PP vierge de haute qualité
- Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
- Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
- Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
- Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les emballages et les cônes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
- Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
- Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
- Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
- En vrac en carton – boîtes en vrac économiques
- L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
- Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Spécification
0,1 à 10 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Bulk in Box | |
Single-use | |
Optifit |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,15 cm | |
Autoclavage à 121 °C | |
Gris | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline ™ Plus | |
PP (polypropylène) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30