Learn More
Sartorius™ Optifit™ Plateau de pointes 1-10 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 15886501 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15886501
Marque: Sartorius™ LH780314
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les pointes Optifit s’adaptent parfaitement sur les pipeteurs Sartorius et assurent une excellente étanchéité pour une reproductibilité et une précision de pipetage maximales.
  • Produit non filtré
  • Capacité de 1 à 10 ml, longueur de 155 mm, 35 pointes par plateau
  • En PP
  • Assure un montage ergonomique et étanche garantissant la précision
  • Compatible avec la fonction Optiload sur les pipettes Sartorius Picus™ NxT, Picus eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Rack de pointes à pureté certifiée
  • Code couleur permettant de retrouver facilement la pipette correspondante
  • Normes de qualité ISO9001 et ISO 13485 strictes
  • Test DNase, RNase et endotoxines par lot de pointes
  • Les matériaux respectueux de l’environnement des pointes et des plateaux sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés sous forme de déchets énergétiques
  • Entièrement autoclavable à 121°C, à 1 bar, pendant 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 155 mm
Certifications/Conformité ISO 9001, 13485
Déclaration de pureté Conditions salle blanche ISO 8
À utiliser avec (application) Pipetage
Format Rack
Type de pointe Universal
Conditionnement Plateau unique
Quantité 35/plateau
Type de produit Pointes de pipette
Code couleur Rouge
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée No
Gamme de produits Optifit