Learn More
Köttermann Armoire mobile ouverte
Cette armoire mobile ouverte offre un espace de rangement polyvalent avec un design à façade ouverte.
sur devis
Spécification
Type de hotte | Mobile |
---|---|
Type de porte | Aucun |
Finition | Revêtement époxy |
Matériau de la monture | Acier |
Nbre de portes | Aucun |
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17392109
|
Köttermann
315-00107 |
Aucun | Aucun | 500 x 450 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17342119
|
Köttermann
315-00116 |
Aucun | Aucun | 500 x 450 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17362099
|
Köttermann
315-00057 |
Aucun | Aucun | 500 x 600 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17302109
|
Köttermann
315-00065 |
Aucun | 1 | 500 x 600 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17302129
|
Köttermann
315-00128 |
Aucun | Aucun | 500 x 900 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17322129
|
Köttermann
315-00133 |
Aucun | Aucun | 500 x 900 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17302119
|
Köttermann
315-00109 |
2 | Aucun | 516 x 450 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17352129
|
Köttermann
315-00144 |
3 | Aucun | 516 x 450 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17392099
|
Köttermann
315-00064 |
3 | Aucun | 516 x 600 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17342109
|
Köttermann
315-00092 |
Aucun | Aucun | 500 x 1200 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
17362109
|
Köttermann
315-00097 |
Aucun | Aucun | 500 x 1200 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- La conception à façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés.
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Mobile | |
Revêtement époxy | |
Aucun | |
Plastique avec freins | |
Blanc |
Aucun | |
Acier | |
Aucun | |
Oui | |
Acier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire mobile ouverte