Learn More
Köttermann Armoire mobile ouverte
Code produit. 17362099
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
2
3
Aucun
Nbre d’étagères:
1
Aucun
Dimensions (P x L x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17362099
Marque: Köttermann 31500057
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette armoire mobile ouverte offre un espace de rangement polyvalent avec un design à façade ouverte.
  • Espace de rangement polyvalent
  • Mobile avec des roues verrouillables
  • La conception à façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés.
  • Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Type de hotte Mobile
Dimensions (P x L x H) 500 x 600 x 590 mm
Type de porte Aucun
Finition Revêtement époxy
Matériau de la monture Acier
Nbre de portes Aucun
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères Aucun
Garantie Aucun
Type de roue Plastique avec freins
Avec roulettes Oui
Matériau Acier