Learn More
Köttermann Armoire mobile ouverte
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
2
3
Aucun
Nbre d’étagères:
1
Aucun
Dimensions (P x L x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- La conception à façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés.
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de hotte | Mobile |
| Dimensions (P x L x H) | 500 x 1200 x 590 mm |
| Type de porte | Aucun |
| Finition | Revêtement époxy |
| Matériau de la monture | Acier |
| Nbre de portes | Aucun |
| Nbre de tiroirs | Aucun |
| Nbre d’étagères | Aucun |
| Garantie | Aucun |
| Afficher plus |