Learn More
Köttermann Armoire mobile ouverte
Code produit. 17352129
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
2
3
Aucun
Nbre d’étagères:
1
Aucun
Dimensions (P x L x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17352129
Marque: Köttermann 31500144
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette armoire mobile ouverte offre un espace de rangement polyvalent avec un design à façade ouverte.
  • Espace de rangement polyvalent
  • Mobile avec des roues verrouillables
  • La conception à façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés.
  • Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Type de hotte Mobile
Dimensions (P x L x H) 516 x 450 x 590 mm
Type de porte Aucun
Finition Revêtement époxy
Matériau de la monture Acier
Nbre de portes Aucun
Nbre de tiroirs 3
Nbre d’étagères Aucun
Garantie Aucun
Type de roue Plastique avec freins
Avec roulettes Oui
Matériau Acier