Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Splash-resistant Medical Mask in Flowpack
Splash-resistant medical masks with earloops packaged conveniently in a flowpack for dental, medical, or industrial use.
2.50€ - 65.50€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Fastening Type | Contours d’oreille |
Matériau | Polypropylène |
Dimensions (L x l) | 175 x 90 mm |
Modèle | Plissée |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17750209
|
Kolmi Hopen™
M35111-32 |
25 Paquets |
2.50€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17760209
|
Kolmi Hopen™
M35111-32-BULK |
600 Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Inner layer designed to wick away moisture and sweat
- Convenient, hygienic, easy-to-use packaging
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
Plissée | |
Oui | |
Oui |
Contours d’oreille | |
175 x 90 mm | |
CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Médical |