Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Splash-resistant Medical Mask in Flowpack
Splash-resistant medical masks with earloops packaged conveniently in a flowpack for dental, medical, or industrial use.
Marque:  Kolmi Hopen™ M35111-32-BULK
Informations supplémentaires : Poids : 5.22500kg
Code produit. 17760209
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
  • Anatomical folding reduces exposure to face
  • Inner layer designed to wick away moisture and sweat
  • Convenient, hygienic, easy-to-use packaging
Spécification
Spécification
Blue
Polypropylene
Pleated
Yes
Yes
Earloops
175 x 90 mm
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019
Medical
600 Pk.