Learn More
Kolmi™ Masques Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Mass Balance
Les masques FFP3 Op Air Pro Oxygen sont faciles à mettre en place et offre une grande respirabilité grâce à des matières premières de haute qualité. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
Marque: Kolmi™ M53214-WH-MB
29.31 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Demi-masque filtrant, classe d’efficacité FFP3 NR D, développé pour protéger contre les aérosols et les particules solides et liquides
- Certifié Type IIR, il protège l’environnement contre les gouttelettes émises par l’utilisateur et protège contre les éventuelles éclaboussures de liquides organiques
- Fixations à la tête tricotées soudées par ultrasons pour un confort optimal
- S’adapte parfaitement au visage pour limiter les fuites à l’intérieur grâce à sa forme et à ses matériaux doux
- Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique
- Fabriqué en France
Spécification
EN 149 : 2001 + A1 : 2009, DM classe I, EN 14683 : 2019 + AC : 2019 | |
S | |
Secteur | |
Sachet |