Learn More
Fisherbrand™ Horloge murale Traceable™ Alchemist™
Utilise des symboles tels que ceux du feu, de la terre et de l’eau comme décrits dans les manuscrits et carnets des savants de l’époque médiévale
Marque: Fisherbrand™ 90024-14
22.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Vis pour montage mural et pile AA
Description
L’horloge murale Fisherbrand™ Traceable™ Alchemist™ ajoute un peu de magie à votre décor. Utilise des symboles tels que ceux du feu, de la terre et de l’eau comme décrits dans les manuscrits et carnets des savants de l’époque médiévale.
- L’horloge murale indique l’heure de la journée à la seconde près avec une précision de 0,01 %
- Chaque unité numérotée en série est étalonnée individuellement sur un équipement traçable NIST
Informations sur la commande
Diamètre de 10 po. (25 cm)
Compliance
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Horloge analogique | |
Analogique | |
12 po | |
1 oz | |
Vis pour montage mural et pile AA | |
À l’unité |
0,01% | |
AA | |
30,5 cm | |
0,028 kg | |
Utilise des symboles tels que ceux du feu, de la terre et de l’eau comme décrits dans les manuscrits et carnets des savants de l’époque médiévale | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
2Heures
12Minutes
34Secondes
9