Learn More
Memmert™ Bains d’huile ONE™
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains d’huile ONE™ Memmert™ offrent diverses protections thermiques grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Marca:  Memmert™ ONE14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10642664
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Une gamme de racks de tubes à essai, paniers et autres accessoires est disponible. Veuillez contacter le service client.
  • Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
  • Affichage numérique
  • 2 x capteurs PT100
  • Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
  • Alarme sonore et visuelle
  • Protection contre la surchauffe
Especificaciones
Especificaciones
Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue
CE, VDE, GS
Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température
ONE 14
±0,1°C
350 mm
290 mm
140 mm
19 kg
230 V
50/60 Hz
14 L
Digital LED
Acier inoxydable
200°C
578 mm
436 mm
238 mm
350 mm
15 kg
1,8 W
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Afficher plus Afficher moins
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Memmert™ Bains d’huile ONE™ > Dimensions intérieures : l290 x H 140 mm ; capacité : 14 l
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado