Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anse d’inoculation stérile
Pour l’inoculation avec des anses en fil de nichrome. Les anses d’inoculation stériles Prolab Diagnostics™ font partie d’une gamme complète d’outils d’inoculation, y compris les anses en fil de nichrome étalonnées de façon traditionnelle avec une sélection de supports isolés.
Marque:  Pro-Lab Diagnostics™
Code produit. 11989044
  • 340.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Anses en fil de nichrome étalonnées avec précision
  • Calibre standard
  • 25/boîte
Spécification
Spécification
10 μl
Nichrome
Anse d’inoculation
25 Paquets
Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire
5,05 mm
Stérile
Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire
Oui
Nom du produit
Pro-Lab Diagnostics™ Anse d’inoculation stérile > Volume : 10 ul