Learn More
Memmert™ Bains d’huile à circulation naturelle avec excellent contrôleur de température
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 14 l |
| Gamme de températures | 5deg;C à 200deg;C |
| Type | Bain d’huile |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Garantie | 3 ans |
| Longueur (métrique) | 578 mm |
| Largeur (métrique) | 436 mm |
| Hauteur (métrique) | 238 mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 19 kg |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz 1,8 W |
| Afficher plus |