Learn More
Buerkle™ Échantillonneur LiquiSampler
Échantillonneur Buerkle™ LiquiSampler pour liquides, conformément à la norme DIN EN ISO 15528. En PTFE / FEP ultra pur et chimiquement inerte ou en PP pour un échantillonnage sans contamination. Échantillonnage à partir de récipients ouverts et fermés, d’éprouvettes, de réservoirs, de silos, de cours d’eau. Convient à toutes les ouvertures d’un diamètre d’au moins 32 mm.
236.00€ - 682.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur LiquiSampler |
---|---|
Comprend | Anneau de raclage |
Type de poignée | Bouton - utilisation d’une seule main |
Couleur | Transparent |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 15528 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10759222
|
Buerkle™
5330-1060 |
150 ml | Polypropylène |
236.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10177581
|
Buerkle™
5330-2060 |
150 ml | PTFE, FEP |
392.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10115360
|
Buerkle™
5330-1100 |
250 ml | Polypropylène |
337.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10300061
|
Buerkle™
5330-2100 |
250 ml | PTFE, FEP |
533.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10637101
|
Buerkle™
5330-1200 |
500 ml | Polypropylène |
467.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10155310
|
Buerkle™
5330-2200 |
500 ml | PTFE, FEP |
682.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisation pratique d’une seule main par pression d’un bouton
- Avec anneau de raclage pour le marquage de la profondeur et le nettoyage
- Transparent
- Disponible en PTFE/FEP ou en PP transparent
- Échantillonnage en points, échantillonnage toutes couches et échantillonnage de fond possibles
- Convient à tous les barils et récipients disponibles dans le commerce et présentant une ouverture d’au moins 32 mm de diamètre
- Faciles à nettoyer
Spécification
Échantillonneur LiquiSampler | |
Bouton - utilisation d’une seule main | |
DIN EN ISO 15528 |
Anneau de raclage | |
Transparent | |
32 mm |