Learn More
Buerkle™ Échantillonneur LiquiSampler
L’échantillonneur LiquiSampler Buerkle™ vous permet d’échantillonner des récipients ouverts et fermés, des barils, des réservoirs, des silos, des cours d’eau.
Marque: Buerkle™ 5330-2200
599.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.26800kg
Description
- Utilisation pratique d’une seule main par pression d’un bouton
- Avec anneau de raclage pour le marquage de la profondeur et le nettoyage
- Transparent
- Disponible en PTFE/FEP ou en PP transparent
- Échantillonnage en points, échantillonnage toutes couches et échantillonnage de fond possibles
- Convient à tous les barils et récipients disponibles dans le commerce et présentant une ouverture d’au moins 32 mm de diamètre
- Faciles à nettoyer
Spécification
Échantillonneur LiquiSampler | |
Anneau de raclage | |
500 ml | |
DIN EN ISO 15528 | |
32 mm |
PTFE, FEP | |
Bouton - utilisation d’une seule main | |
Transparent | |
Échantillonnage à partir de récipients ouverts et fermés, de barils, de réservoirs, de silos, de cours d’eau, d’échantillons de points, d’échantillons de toutes les couches et de sols, adaptés à une utilisation pour les denrées alimentaires | |
200 cm |