Learn More
Buerkle™ Échantillonneur LiquiSampler
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
Matériau:
PTFE, FEP
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisation pratique d’une seule main par pression d’un bouton
- Avec anneau de raclage pour le marquage de la profondeur et le nettoyage
- Transparent
- Disponible en PTFE/FEP ou en PP transparent
- Échantillonnage en points, échantillonnage toutes couches et échantillonnage de fond possibles
- Convient à tous les barils et récipients disponibles dans le commerce et présentant une ouverture d’au moins 32 mm de diamètre
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur LiquiSampler |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Anneau de raclage |
| Type de poignée | Bouton - utilisation d’une seule main |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 15528 |
| À utiliser avec (application) | Apte au contact alimentaire |
| Diamètre (métrique) externe | 32 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 200 cm |