Learn More
Buerkle™ Échantillonneur LiquiSampler
Code produit. 10177581 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
Matériau:
PTFE, FEP
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10177581
Marque: Buerkle™ 53302060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonneur Buerkle™ LiquiSampler pour liquides, conformément à la norme DIN EN ISO 15528. En PTFE / FEP ultra pur et chimiquement inerte ou en PP pour un échantillonnage sans contamination. Échantillonnage à partir de récipients ouverts et fermés, d’éprouvettes, de réservoirs, de silos, de cours d’eau. Convient à toutes les ouvertures d’un diamètre d’au moins 32 mm.
  • Utilisation pratique d’une seule main par pression d’un bouton
  • Avec anneau de raclage pour le marquage de la profondeur et le nettoyage
  • Transparent
  • Disponible en PTFE/FEP ou en PP transparent
  • Échantillonnage en points, échantillonnage toutes couches et échantillonnage de fond possibles
  • Convient à tous les barils et récipients disponibles dans le commerce et présentant une ouverture d’au moins 32 mm de diamètre
  • Faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur LiquiSampler
Matériau PTFE, FEP
Comprend Anneau de raclage
Type de poignée Bouton - utilisation d’une seule main
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Transparent
Certifications/Conformité DIN EN ISO 15528
À utiliser avec (application) Échantillonnage à partir de récipients ouverts et fermés, de barils, de réservoirs, de silos, de cours d’eau, d’échantillons de points, d’échantillons de toutes les couches et de sols, adaptés à une utilisation pour les denrées alimentaires
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 60 cm