Learn More
Acide oléique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11388307
Acide oléique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388307
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11388307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031997.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide oléique est utilisé comme agent émulsifiant pour les crèmes et les lotions faciales, comme accélérateur dans l’industrie du caoutchouc, comme émollient, comme agent solubilisant dans les produits aérosols et comme flux de soudure dans les travaux en verre coloré pour joindre le plomb. Il est utilisé dans la préparation d’oléates et de lotions. Il agit comme intermédiaire pour le forage et la fracturation des fluides dans l’industrie pétrolière et gazière. Il trouve son application comme excipient dans les produits pharmaceutiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-80-1
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.47
Numéro MDL MFCD00064242
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nom IUPAC acide (Z)-octadec-9-énoïque
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleic acid
Point de fusion 13°C to 14°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.887 g/mL
Point d’ébullition 286°C (100 mmHg)
Indice de réfraction 1.461
Quantité 25 g
Beilstein 1726542
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 146828
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 282.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM29L018 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number031997.22,031997.06,031997.14
Numéro de lotR29K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number031997.22,031997.06,031997.14
Numéro de lotQ24J012 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog Number031997.14
Numéro de lotP20J023 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog Number031997.14
Numéro de lotU02J022 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number031997.22,031997.06,031997.14
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide oléique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >