Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
39.75€ - 200.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10004520
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157450 |
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 58 mm to OD 66 mm |
51.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746908
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157452 |
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 60 mm to OD 66 mm |
39.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12866543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400510 |
Objective adapter for darkfield LED ringlight S40-10D in combination with extension adapter |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12876543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157569 |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 30 to 50 mm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12886543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157567 |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 50 to 80 mm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12896543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157562 |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 80 to 110 mm |
156.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Objective adapter for fiber optic or LED Ring Lights.
- Adapters for a variety of objective series.
- For objectives with 50 mm, 58 mm or 60 mm diameter.
- Extension adapter for darkfields.
- Available for working distances 30 to 50 mm or 50 to 80 mm or 80 to 110 mm.
- Precise positioning of Ring Light.
Spécification
Éclairage de stéréomicroscopie |