Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157452
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur pour objectif pour monter un éclairage annulaire Ø i = 66 mm sur un objectif Ø = 60 mm
Spécification
Adaptateur | |
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 60 mm to OD 66 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
Fiber Optic or LED Brightfield Ringlight with Inner Diamter 66 mm |