Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157562
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur d’extension pour une distance de travail de l’objectif de 80 à 100 mm ; longueur = 75 mm, pour des objectifs avec Ø = 66 mm et 70 mm
Spécification
Adaptateur | |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 80 to 110 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
Éclairage annulaire à fibres optiques pour champ sombre 157406 |