Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157569
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pAdaptateur d’extension pour une distance de travail de l’objectif de 30 à 50 mm ; longueur = 30 mm, pour des objectifs avec Oslash; = 66 mm et 70 mm/pSpécification
Adaptateur | |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 30 to 50 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
Éclairage annulaire pour champ sombre 157406 |