Learn More
Cytiva Joint torique
Utilisation dans des solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés dans la chromatographie en phase liquide des macromolécules. Les joints toriques Cytiva Life Sciences™ sont en caoutchouc nitrile.
Marque:  Cytiva 19-7595-01
Code produit. 11570854
  • 27.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut être utilisé dans des solutions aqueuses
  • Presque tous les solvants organiques
  •  Aux quelques exceptions suivantes : hydrocarbures chlorés, acétone et autrescétones, esters aliphatiques et phénol. Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
  • Fabriqué en caoutchouc nitrile (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caoutchouc en nitrile
5/boîte
Joint torique
27,1 x 1,60mm
Nom du produit
Cytiva Joint torique > Taille : 27,1 x 1,60mm ; Matériau : Caoutchouc nitrile ; Quantité : 5/boîte