Learn More
Cytiva Joint torique
Utilisation dans des solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés dans la chromatographie en phase liquide des macromolécules. Les joints toriques Cytiva Life Sciences™ sont en caoutchouc nitrile.
27.00€ - 259.00€
Spécification
Type de produit Joint torique
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11785185
Afficher les documents
Cytiva
18-1104-97
11,3 x 2,4mm
259.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10201640
Afficher les documents
Cytiva
19-0685-01
37,47 x 5,34mm
97.00€
5 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11570854
Afficher les documents
Cytiva
19-7595-01
27,1 x 1,60mm
27.00€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11530854
Afficher les documents
Cytiva
19-5043-01
6,75 x 1,78mm
62.00€
10 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
Description
  • Peut être utilisé dans des solutions aqueuses
  • Presque tous les solvants organiques
  • Aux quelques exceptions suivantes : hydrocarbures chlorés, acétone et autres cétones, esters aliphatiques et phénol. Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
  • Fabriqué en caoutchouc nitrile (NBR)
Spécification
Spécification
Joint torique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Joint torique