Learn More
De Buyer™ Spatules souples en nylon
Prélevez, étalez et raclez les ingrédients avec les spatules flexibles en nylon De Buyer™. La spatule peut supporter des températures allant jusqu’à 260°.
71.00€ - 125.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Spatule douce |
Matériau de la lame | Silicone |
Température (métrique) Max | 260°C |
Matériau de la poignée | Plastique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11972625
|
De Buyer™
4740.34N |
340 mm |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11982625
|
De Buyer™
4740.42N |
420 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11962625
|
De Buyer™
4740.24N |
240 mm |
71.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Thermoplastifié
- Jusqu’à 260 degrés maximum
- Poignée en plastique
Spécification
1 de chaque | |
Silicone | |
Plastique |
Spatule douce | |
260°C | |
Nylon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
De Buyer™ Spatules souples en nylon