Learn More
De Buyer™ Spatules souples en nylon
Code produit. 11962625
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 mm
340 mm
420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11962625
Marque: De Buyer™ 4740.24N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prélevez, étalez et raclez les ingrédients avec les spatules flexibles en nylon De Buyer™. La spatule peut supporter des températures allant jusqu’à 260°.
  • Thermoplastifié
  • Jusqu’à 260 degrés maximum
  • Poignée en plastique
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Spatule douce
Matériau de la lame Silicone
Température (métrique) Max 260°C
Matériau de la poignée Plastique
Matériau Nylon
Longueur (métrique) 240 mm