Learn More
De Buyer™ Spatules souples en nylon
Prélevez, étalez et raclez les ingrédients avec les spatules flexibles en nylon De Buyer™. La spatule peut supporter des températures allant jusqu’à 260°.
Marque:  De Buyer™ 4740.42N
Code produit. 11982625
  • 125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Thermoplastifié
  • Jusqu’à 260 degrés maximum
  • Poignée en plastique
Spécification
Spécification
1 de chaque
Silicone
Plastique
420 mm
Spatule douce
260°C
Nylon
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
De Buyer™ Spatules souples en nylon > Longueur : 420 mm