Learn More
De Buyer™ Spatules souples en nylon
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 mm
340 mm
420 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Thermoplastifié
- Jusqu’à 260 degrés maximum
- Poignée en plastique
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Spatule douce |
| Matériau de la lame | Silicone |
| Température (métrique) Max | 260°C |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Matériau | Nylon |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction