Learn More
Alla France™ Densimètre
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les densimètres Alla France™ sont conformes à toutes les normes de référence. Référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
Marque: Alla France™ 3500LC075/20/B-qp
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Densimètres (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
- Usage général à 20°C
- Mesure sous le ménisque
- Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité
- Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage "UE" Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel "EO"
- Étalonné en fonction des tensions superficielles suivantes :
- de 0,600 à 1,000 g/ml = 16 à 35 mN/m (tension faible)
- de 1,000 à 1,300 g/ml = 55 mN/m (tension moyenne)
- de 1,300 à 2,000 g/ml = 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
1 de chaque | |
± 0,0005 g/ml | |
0,750 à 0,800 g/ml |
Densimètre | |
335 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alla France™ Densimètre > Plage : 0,750 à 0,800 g/ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu