Learn More
Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™
Évitez toute perte d’échantillon grâce à ces étiquettes de scellage adhésives. Les étiquettes de scellage et de contrôle Buerkle™ Close-it™ ont été mises au point pour prévenir la perte d’échantillon à travers les trous créés par les lances d’échantillonnage. Ces étiquettes présentent une structure en sandwich (aluminium / papier) et scellent hermétiquement les conteneurs (étanches à la vapeur).
Marque:  Buerkle™ 5303-1014
165.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11896983
  • 167.00€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Empêche les poudres hygroscopiques de s’agglutiner ensemble
  • Fournit des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui / non, nom du testeur, etc.)
  • Disponible en différentes couleurs avec impression en rouge, bleu, vert, jaune, noir, neutre, sans impression en blanc
  • Les produits Close-it sont inscriptibles au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • L’arrière de l’étiquette est revêtu d’un adhésif puissant
  • Colle fermement à la plupart des récipients commerciaux, même aux surfaces enduites de poudre fine, légèrement humides ou même congelées
  • Fournies en rouleaux pratiques
  • Les perforations croisées permettent de séparer chaque étiquette du rouleau individuellement
Spécification
Spécification
Sceau de contrôle maximal Close-it
Aluminium, Papier
Oui
250/rouleau
150 mm
Jaune
Sceau de contrôle
Échantillonnage, destiné à fournir des informations sur le contrôle de la qualité (date d’échantillonnage, commercialisation oui/non, nom du testeur, etc.)
150 x 150 mm
150 mm
Vidéos
  • Buerkle - Control seal close-it
    Taking samples from sacks, boxes, bags, etc. with sampling lances is a common and time-proven practice. This produces holes through which easily flowing bulk goods could escape from the container.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Control seal close-it
    Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Buerkle™ Seau de contrôle Close-it™ > Dimensions : 150 x 150 mm (L x l) ; Jaune ; Imprimé
    Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)