Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Raccord Luer mâle stérilisable disponible configuré avec une variété d’options d’ajustement. Le raccord Luer mâle en nylon Cole-Parmer™ a une bonne résistance chimique.
18.05€ - 21.25€
Spécification
Matériau | Nylon |
---|---|
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Type de produit | Raccord Luer mâle |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15371171
|
Masterflex™
45505-33 |
S’adapte au raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage intégré avec raccord cannelé à grand alésage de 1/8 po |
18.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13284910
|
Masterflex™
45505-02 |
Raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x raccord cannelé 3/32 po |
21.25€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15279166
|
Masterflex™
45505-26 |
Relie un raccord Luer-Lock mâle à un raccord cannelé de 1/8 po | N/A | |||||||
15384134
|
Masterflex™
45505-72 |
Pour adaptateur Luer mâle x Luer mâle |
18.05€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bonne résistance chimique
- Température max.455°F (235°C)
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Nylon | |
25/boîte | |
Raccord Luer mâle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon