Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en nylon
Raccord Luer mâle stérilisable disponible configuré avec une variété d’options d’ajustement. Le raccord Luer mâle en nylon Cole-Parmer™ a une bonne résistance chimique.
Marque: Masterflex™ 45505-72
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bonne résistance chimique
- Température max.455°F (235°C)
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Raccord Luer mâle | |
Nylon | |
Pour adaptateur Luer mâle x Luer mâle | |
25/boîte |