Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon.
Marque:  Invitrogen™ NP0323PK2
45.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24349" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12333623
  • 47.74€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, minicellule XCell SureLock
Mini
Bis-Tris
Jusqu’à 15 µl
Dénaturant
Poids moléculaire
2 gels/boîte
Conserver entre 4–25°C. Ne pas congeler.
8 cm
4 à 12%
1,0 mm
Dénaturant
3,5 à 260 kDa
15 puits
NuPAGE™
Température ambiante
8 cm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot13061011 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Catalog NumberNP0323PK2
Numéro de lot13092370 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Catalog NumberNP0323PK2
Numéro de lot13071570 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberNP0323PK2
Numéro de lot14022470 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberNP0323PK2
Numéro de lot13082670 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Catalog NumberNP0323PK2
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine > 15 puits, 1,0 mm, 2 gels/boîte