Learn More
Invitrogen™ Étalon non coloré Mark12™
Description
Includes
1,0 ml (200 applications de 5 μl chacune) fournis dans un flacon en plastique ; tampon de chargement constitué de Tris-HCl, glycérol, SDS, rouge de phénol et bleu de Coomassie G-250
L’étalon non coloré Mark12 est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des gels NuPAGE™, tris-glycine ou tricine. Coomassie™, argent ou d’autres méthodes de coloration des protéines sont nécessaires pour visualiser cet étalon.
- 12 polypeptides résolus en bandes nettes, serrées dans la plage de 2,5 à 200 kDa
- Estimation idéale du poids moléculaire
- Un format prêt à l’emploi sans aucun mélange ni réduction nécessaire
- Compatibilité du gel : Gels Bolt Bis-Tris Plus, NovexTricine, NovexTris-Glycine, NuPAGE Bis-Tris, NuPAGE Tris-Acetate et SDS-PAGE
Cet étalon est préréduit et ne contient pas d’agents de réduction dans le tampon de chargement.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1,0 ml (200 applications de 5 μL chacune) fourni dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement se compose de Tris-HCl, glycérol, SDS, rouge de phénol et bleu de Coomassie™ G-250. Conserver à 4°C. |
| Number of Markers | 12 |
| Type de produit | Échelle de protéines |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 2,5 à 200 kDa |
| Type de coloration | Non coloré |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels Novex™Tricine, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa |
| Gamme de produits | Mark12 |
| Quantité | 1 mL |
| Afficher plus |