Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, minigels de protéine
Les gels Bis-Tris NuPAGE™ Novex™ 12 % sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale des protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions dénaturantes.
Marque: Invitrogen™ NP0343BOX
132.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Une boîte contenant 10 gels
Description
Les gels Bis-Tris NuPAGE™ Novex™ 12% sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels Bis-Tris NuPAGE™ Novex™ ont un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels Bis-Tris NuPAGE™ Novex™ pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est importante.
Caractéristiques des gels Bis-Tris NuPAGE :
• Meilleure intégrité des protéines — le processus optimisé de préparation des échantillons préserve vos protéines
• Plages étendues de séparation par poids moléculaire — sélectionnez le gel et le tampon de charge les mieux adaptés pour obtenir la séparation optimale de vos protéines
• Durées d’exécution plus brèves — séparez vos protéines en à peine 35 minutes
• Durée de conservation plus longue — les gels Bis-Tris NuPAGE peuvent être stockés pendant au moins 12 mois à température ambiante
Choisissez le gel Bis-Tris NuPAGE adapté à votre séparation protéique
Obtenez une séparation optimale de vos protéines en choisissant la bonne combinaison de gel et de tampon de charge. Les gels de protéines Bis-Tris NuPAGE sont disponibles en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels sont disponibles en deux formats : mini (8 cm x 8 cm) ou midi (8,7 cm x 13,3 cm) et soit 1,0 mm (gels mini et midi) soit 1,5 mm (format de gel mini uniquement) d’épaisseur. Les gels Bis-Tris NuPAGE sont également disponibles dans plusieurs formats de puits.
Les gels Bis-Tris NuPAGE sont formulés pour dénaturer les applications d’électrophorèse sur gel. Pour une préparation optimale des échantillons, utilisez le tampon d’échantillon LDS NuPAGE (NP0007) et l’agent de réduction des échantillons NuPAGE (NP0004). Utilisez l’antioxydant NuPAGE (NP0005) dans le tampon de charge afin de maintenir l’état de réduction des protéines pendant le cycle et d’obtenir des bandes d’une netteté maximum. Les gels peuvent être chargés à l’aide d’un tampon de charge MES SDS NuPAGE (NP0002) pour mieux résoudre les petites protéines ou d’un tampon de charge MOPS SDS NuPAGE (NP000102) pour résoudre les protéines de taille moyenne à grande.
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser un tampon de transfert NuPAGE (NP00061) pour le transfert humide traditionnel à l’aide du mini module de transfert (B1000) ou du module de transfert XCell II (EI9051). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB210010).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, Minicellule XCell SureLock | |
Mini | |
Bis-Tris | |
Jusqu’à 15 µl | |
Dénaturant | |
Poids moléculaire | |
10 gels/boîte | |
Stocker entre 4 et 25°C. Ne pas congeler. | |
8 cm |
12% | |
1,0 mm | |
Dénaturant | |
3,5 à 80 kDa | |
15 puits | |
NuPAGE™ | |
Température ambiante | |
8 cm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
18102470 | Certificat d’analyse | 05/11/2018 | NP0341BOX_LITL18 PROMO,NP0346BOX,NP0342BOX,NP0341BOX,NP0343BOX,NP0344BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO,NP0342BOX_LITL18 PROMO |
13010470 | Certificat d’analyse | 19/07/2017 | NP0343BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO |
12110774 | Certificat d’analyse | 19/07/2017 | NP0343BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO |
13011171 | Certificat d’analyse | 19/07/2017 | NP0343BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO |
12121470 | Certificat d’analyse | 19/07/2017 | NP0343BOX,NP0343BOX_LITL18 PROMO |