Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale.
Marque:  Invitrogen™ NP0315BOX
137.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12050156
  • 226.00€ / 10 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Une boîte contenant 10 gels
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, minicellule XCell SureLock
Mini
Bis-Tris
Jusqu’à 37 µl
Dénaturant
Poids moléculaire
10 gels/boîte
Conserver entre 4–25°C. Ne pas congeler.
8 cm
10 %
1,5 mm
Dénaturant
3,5 à 260 kDa
10 puits
NuPAGE™
Température ambiante
8 cm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot22011811 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2022 Catalog NumberNP0315BOX,NP0316BOX
Numéro de lot13011170 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0315BOX
Numéro de lot12121070 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0315BOX
Numéro de lot12122670 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0315BOX
Numéro de lot12110673 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0315BOX
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine > 10 puits, 1,5 mm, 10 gels/boîte