Learn More
Thermo Scientific™ Lamelles couvre-objet Nunc™ Thermanox™
Assurez-vous d’une plus grande adhérence des cellules grâce à la surface hydrophile de ces lamelles. Traitées pour la culture tissulaire et disponibles en différentes formes et tailles.
605.00€ - 1091.80€
Spécification
Type | Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique |
---|---|
Traitement de surface | Culture cellulaire sur 1 côté |
Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
À utiliser avec (application) | Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm |
Conditionnement | Les lamelles couvre-objet sont emballées avec le côté culture cellulaire orienté vers l’étiquette |
Code produit | Marque | Description | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10746852
|
Thermo Scientific™
150067 |
Lamelle couvre-objet en verre Thermanox en plastique, rectangulaire | 24 x 30 mm |
841.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10418332
|
Thermo Scientific™
|
Lamelle couvre-objet en verre Thermanox en plastique, rectangulaire | 10,5 x 22 mm |
697.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10374321
|
Thermo Scientific™
174942 |
Lamelle couvre-objet en verre Thermanox en plastique, rectangulaire | 22 x 60 mm |
1091.80€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252961
|
Thermo Scientific™
174950 |
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique, ronde | 13 mm |
718.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10459311
|
Thermo Scientific™
174969 |
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique, ronde | 15 mm |
605.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672202
|
Thermo Scientific™
|
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique, ronde | 22 mm |
901.68€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10130631
|
Thermo Scientific™
174985 |
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique, ronde | 25 mm |
856.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Améliorez l’adhérence et la croissance des cellules sur les lamelles grâce aux lamelles polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Traitées pour la culture cellulaire, ces lamelles sont disponibles en différentes formes et tailles. Le polyester exclusif est très résistant aux solvants (p. ex., le xylène, l’acétone ou l’acide acétique) et présente une très faible perméabilité au gaz. Convient à la cytocoloration, au montage, à l’enrobage ou à la numération par scintillation. Non recommandé pour la microscopie par contraste de phase ou les techniques impliquant des colorations fluorescentes.
- Traitées pour la culture cellulaire sur une face permettant une adhérence et une croissance optimales des cellules. Côté traité face à l’étiquette de l’emballage
- Résistant aux solvants couramment utilisés (xylène, acétone, acide acétique) dans la plupart des techniques de coloration avec des matériaux de monteur et d’enrobage réguliers
- Peut être utilisé avec de l’acétate d’amyle pour les préparations EM
- Convient à une utilisation dans le comptage par scintillation
- Extensible avec pinces, et peut être coupé avec des ciseaux, scalpel ou microtome
- Ne pas enflammer pour stériliser
- Ne pas manipuler avec des gants en caoutchouc afin d’éviter de laisser des résidus toxiques sur les lamelles couvre-objet
- Autofluorescents dans la plage de 380 nm à 545 nm, non recommandés pour les colorations par fluorescence
Spécification
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique | |
0,2 mm | |
Les lamelles couvre-objet sont emballées avec le côté culture cellulaire orienté vers l’étiquette | |
50 |
Culture cellulaire sur 1 côté | |
Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm | |
500 | |
Stérile |