Learn More
Thermo Scientific™ Lamelles couvre-objet Nunc™ Thermanox™
Assurez-vous d’une plus grande adhérence des cellules grâce à la surface hydrophile de ces lamelles. Traitées pour la culture tissulaire et disponibles en différentes formes et tailles.
Marque: Thermo Scientific™ 174977
750.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Description
Améliorez l’adhérence et la croissance des cellules sur les lamelles grâce aux lamelles polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Traitées pour la culture cellulaire, ces lamelles sont disponibles en différentes formes et tailles. Le polyester exclusif est très résistant aux solvants (p. ex., le xylène, l’acétone ou l’acide acétique) et présente une très faible perméabilité au gaz. Convient à la cytocoloration, au montage, à l’enrobage ou à la numération par scintillation. Non recommandé pour la microscopie par contraste de phase ou les techniques impliquant des colorations fluorescentes.
- Traitement de surface sur une face permettant une adhérence et une croissance optimales des cellules.
- Les lamelles couvre-objet en verre ne se brisent pas en cas de coupe avec un scalpel ou un microtome
- Stérilisation par rayonnement
- Épaisseur de 0,2 mm
- Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm.
- Sûres et faciles à manipuler.
Spécification
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique | |
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique, ronde | |
Plastique | |
Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm | |
Les lamelles couvre-objet sont emballées avec le côté culture cellulaire orienté vers l’étiquette | |
50 | |
Stérile |
Transparent | |
Culture cellulaire sur 1 côté | |
0,2 mm | |
22 mm | |
500 | |
22 mm |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.