Learn More
Thermo Scientific™ Lamelles couvre-objet Nunc™ Thermanox™
Assurez-vous d’une plus grande adhérence des cellules grâce à la surface hydrophile de ces lamelles. Traitées pour la culture tissulaire et disponibles en différentes formes et tailles.
Marque: Thermo Scientific™ 174934
522.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez l’adhérence et la croissance des cellules sur les lamelles grâce aux lamelles polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Traitées pour la culture cellulaire, ces lamelles sont disponibles en différentes formes et tailles. Le polyester exclusif est très résistant aux solvants (p. ex., le xylène, l’acétone ou l’acide acétique) et présente une très faible perméabilité au gaz. Convient à la cytocoloration, au montage, à l’enrobage ou à la numération par scintillation. Non recommandé pour la microscopie par contraste de phase ou les techniques impliquant des colorations fluorescentes.
- Traitement de surface sur une face permettant une adhérence et une croissance optimales des cellules.
- Les lamelles couvre-objet en verre ne se brisent pas en cas de coupe avec un scalpel ou un microtome
- Stérilisation par rayonnement
- Épaisseur de 0,2 mm
- Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm.
- Sûres et faciles à manipuler.
Spécification
Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique | |
Transparent | |
Culture cellulaire sur 1 côté | |
0,2 mm | |
Plaques rectangulaires multipuits à 8 puits 167064 et 267062, et tube de culture cellulaire à bords plats 156758 | |
500 | |
10,5 x 22 mm |
8 | |
Lamelle couvre-objet en verre Thermanox en plastique, rectangulaire | |
Plastique | |
Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm | |
Les lamelles couvre-objet sont emballées avec le côté culture cellulaire orienté vers l’étiquette | |
50 | |
Stérile |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.