Learn More
Thermo Scientific™ Lamelles couvre-objet Nunc™ Thermanox™
Description
Améliorez l’adhérence et la croissance des cellules sur les lamelles grâce aux lamelles polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Traitées pour la culture cellulaire, ces lamelles sont disponibles en différentes formes et tailles. Le polyester exclusif est très résistant aux solvants (p. ex., le xylène, l’acétone ou l’acide acétique) et présente une très faible perméabilité au gaz. Convient à la cytocoloration, au montage, à l’enrobage ou à la numération par scintillation. Non recommandé pour la microscopie par contraste de phase ou les techniques impliquant des colorations fluorescentes.
- Traitement de surface sur une face permettant une adhérence et une croissance optimales des cellules.
- Les lamelles couvre-objet en verre ne se brisent pas en cas de coupe avec un scalpel ou un microtome
- Stérilisation par rayonnement
- Épaisseur de 0,2 mm
- Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm.
- Sûres et faciles à manipuler.
Spécification
Spécification
| Type | Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique |
| Puits | 4 |
| Couleur | Transparent |
| Description | Lamelle couvre-objet en verre Thermanox en plastique, rectangulaire |
| Traitement de surface | Culture cellulaire sur 1 côté |
| Matériau | Plastique |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques rectangulaires multipuits à 4 puits 167063 et 267061 |
| Conditionnement | Les lamelles couvre-objet sont emballées avec le côté culture cellulaire orienté vers l’étiquette |
| Afficher plus |