Learn More
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 10°
Le Polymax 2040 est un modèle de grande taille, a une capacité de charge de 10 kg pour un débit d’échantillons élevé et dispose d’un angle d’inclinaison de 10° pour un mouvement beaucoup plus fort.
Marque:  Heidolph instruments 5424001000
Code produit. 10293021
Description
Description
  • Le Polymax 2040 est un modèle de grande taille et a une capacité de charge de 10 kg pour un débit d’échantillons élevé
  • Définissez et réglez en continu la vitesse variable sur l’affichage numérique de 2,5 à 50 tr/min, idéal pour les plaques de culture cellulaire
  • Le Polymax 2040 a une plage de vitesse de 2,5 à 50 tr/min, un angle d’inclinaison de 10° avec mouvement 3D, une plateforme de 390 x 340 mm, température ambiante max de 50°C, avec minuteur
  • Le minuteur de processus analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes.  
  • Comporte un angle d’inclinaison de 10° pour un mouvement beaucoup plus fort
  • Utilisez ce modèle pour n’importe quel récipient - plaques de culture, flacons de milieux, flacons Erlenmeyer - il n’y a aucune limite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10°
2,5 à 50 tr/min
230/240 V
EN 60529
435 mm
426 mm
Polymax 2040
Tapis antidérapant en caoutchouc
10 kg
230/240 V, 50/60 Hz
0°C à 50°C
50/60 Hz
208 mm
Numérique
80%
1 à 120 min
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Heidolph instruments Agitateurs à plateau incliné de 10° > Angle d’inclinaison : 10° ; Dimensions (H x L x P) : 208 x 426 x 435 mm