Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
GREENER_CHOICE
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Marque:  Thermo Scientific™ 235307
352.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10275452
  • 511.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
  • Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
  • L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
  • Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
FILM DE SCELLAGE ADV POLYOLÉFINE
Non stérile
96
100
Général ; à long terme
Nunc
Oui
-80°C à +105°C
Toutes les microplaques
Oui
Life Science Reagents, DMSO, éthanol, acétylnitrile, méthanol, isopropanol
Polyoléfine
Non autoclavable
100
PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines
Film de scellage adhésif
Silicone, adhésif non collant, adhésif puissant
Non
Toutes les formes de puits
Applications générales
Faible autofluorescence
Nom du produit
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™ > Film polyoléfine transparent
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.