Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multi plaques avec Nunclon™ Supra Surface
Les plaques Nunc de Thermo Scientific avec traitement de surface Nunclon Supra offrent des performances optimales pour la culture d'une grande variété de cellules adhérentes fastidieuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 140681
228.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17937422
  • 327.00€ / 75 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc plates with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc Multidishes with Nunclon Supra Surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
With Lid
Clear
Polystyrene
Stérile
Flat Bottom (F-well)
1 Dish
Nunc
Single-use
12
Nunclon Supra
75 Dishes
Promotions
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.
    Code promotionnel: 24071
    Expire2025-06-30
    Jours
    82
    Heures
    15
    Minutes
    56
    Secondes
    18
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    21
    Heures
    15
    Minutes
    56
    Secondes
    18
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ Multi plaques avec Nunclon™ Supra Surface > 12 Wells
Pour un usage en laboratoire