Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger jetables en plastique Nunc™
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce à ces tubes à centrifuger jetables en plastique, qui constituent une excellente alternative au verre.
Marque: Thermo Scientific™ 343923
278.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce aux tubes à centrifuger jetables en plastique Thermo Scientific™ Nunc™, qui constituent une excellente alternative au verre. Les tubes sélectionnés ont fait lʼobjet de tests sur la force centrifuge relative (FCR). Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
Caractéristiques :
- Les tubes en polyéthylène (PE) et en polypropylène (PP) sont particulièrement utiles dans le domaine de la sérologie, où la faible adsorption des protéines revêt une grande importance
- Les tubes en polystyrène (PS) sont transparents et adaptés à un vaste éventail dʼapplications
- Les tubes en polypropylène et en polyéthylène présentent une bonne résistance aux produits chimiques ainsi qu’une résistance mécanique élevée
- Différents types de bouchons sont disponibles pour une grande variété dʼapplications et sʼadaptent à la plupart des centrifugeuses standard
Inclut :
Réf. n° 343141, 345608 : livrés avec bouchons montés pour travaux stériles.
Spécification
5 mL | |
Polystyrène | |
100 | |
Rond | |
2,5 ml | |
3000 x g |
Oui | |
3000 | |
Non stérile | |
Rond | |
Tube à centrifuger |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
185861 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | 343923 |
179284 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 343923 |
179895 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 343923 |
180785 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 343923 |
175964 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 343923 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.