Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger jetables en plastique Nunc™
Code produit. 10447991
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
5 mL
12 mL
14 mL
Forme du fond:
Conique
Rond
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1200 pièces
1800 pièces
3000 pièces
3600 pièces
500 pièces
Code produit. 10447991
Marque: Thermo Scientific™ 355581
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce à ces tubes à centrifuger jetables en plastique, qui constituent une excellente alternative au verre.
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce aux tubes à centrifuger jetables en plastique Thermo Scientific™ Nunc™, qui constituent une excellente alternative au verre. Les tubes sélectionnés ont fait lʼobjet de tests sur la force centrifuge relative (FCR). Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
Caractéristiques :
  • Les tubes en polyéthylène (PE) et en polypropylène (PP) sont particulièrement utiles dans le domaine de la sérologie, où la faible adsorption des protéines revêt une grande importance.
  • Les tubes en polystyrène (PS) sont transparents et adaptés à une large gamme dʼapplications.
  • Les tubes en polyéthylène et en polypropylène présentent une bonne résistance chimique ainsi qu’une résistance mécanique élevée.
  • Différents types de bouchons sont disponibles pour une grande variété dʼapplications et sʼadaptent à la plupart des centrifugeuses standard.
Inclut :
Réf. n° 343141, 345608 : livrés avec bouchons montés pour travaux stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 14 mL
Jetable Oui
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 1800
Stérilité Non stérile
Forme Conique
Forme du fond Conique
Graduations 5 et 10 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3000 x g
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.