Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger jetables en plastique Nunc™
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce à ces tubes à centrifuger jetables en plastique, qui constituent une excellente alternative au verre.
Marque: Thermo Scientific™ 341661
207.63 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 6.89400kg
Description
Maintenez un haut niveau de précision tout en augmentant la sécurité de votre laboratoire grâce aux tubes à centrifuger jetables en plastique Thermo Scientific™ Nunc™, qui constituent une excellente alternative au verre. Les tubes sélectionnés ont fait lʼobjet de tests sur la force centrifuge relative (FCR). Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine dʼune grande pureté et sont moulés à lʼaide de nos processus à la pointe de la technologie.
Caractéristiques :
- Les tubes en polyéthylène (PE) et en polypropylène (PP) sont particulièrement utiles dans le domaine de la sérologie, où la faible adsorption des protéines revêt une grande importance.
- Les tubes en polystyrène (PS) sont transparents et adaptés à une large gamme dʼapplications.
- Les tubes en polyéthylène et en polypropylène présentent une bonne résistance chimique ainsi qu’une résistance mécanique élevée.
- Différents types de bouchons sont disponibles pour une grande variété dʼapplications et sʼadaptent à la plupart des centrifugeuses standard.
Inclut :
Réf. n° 343141, 345608 : livrés avec bouchons montés pour travaux stériles.
Spécification
4 mL | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
Tube à centrifuger |
Oui | |
1200 | |
Rond | |
2,5 ml | |
3000 x g |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.