Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marque:  Labcon 3306-800-000-9
Code produit. 16624072
  • 123.00€ / 3000 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à double position
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
12 mm
Tube à fond rond
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Naturel
Résine de polypropylène de classe USP VI
Non
2,95 in
3000 tubes/sachet
SuperClear™
5 mL
Non
3000 RCF
Autoclavables
Non inclus
75 mm
Oui
Culture
3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte.
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Non stérile
3000
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
Nom du produit
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™ > Non inclus ; résine USP classe VI en polypropylène ; 3 000 tubes par sachet / 1 sachet par boîte