Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri bactériologiques profondes Nunc™
Cultivez des champignons, des bactéries et d’autres microorganismes grâce aux boîtes de Petri bactériologiques profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
12.26€ - 453.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15300484
|
Thermo Scientific™
4014-12 |
150 mm |
265.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10765954
|
Thermo Scientific™
4031 |
100 mm | |||||||
15367036
|
Thermo Scientific™
4031 |
100 mm | |||||||
10581495
|
Thermo Scientific™
4036 |
60 mm | |||||||
Description
Culture de champignons, de bactéries et d’autres micro-organismes avec les boîtes de Pétri profondes Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :- Permet une utilisation de plaques plus grandes pour un criblage de banques efficace
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Stérile, jetable
- Boîtes de Pétri profondes permettant des périodes de culture plus longues
Informations de commande :
12 par sachet en plastique hermétique. Uniquement disponibles en Amérique du Nord et du Sud.
Spécification
Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.